Principaux documents
NISTRM8557
NBS 127 (sulfur and oxygen isotopes in barium sulfate)
NIST® RM 8557
Synonyme(s) :
Barium sulfate, Baryte
About This Item
Formule linéaire :
BaSO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Pureté isotopique
 18O
 34S
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Autres remarques
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Analyte : Sulfur (34S), Oxygen (18O)
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash