Key Documents
NISTRM8539
NBS 22 oil (carbon and hydrogen isotopes in oil)
NIST RM 8539
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Pureté isotopique
 2H
 13C
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Reference/Informational value is provided for the following analytes.Carbon (13C), Hydrogen (2H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 - 651.2 °F
Point d'éclair (°C)
98 - 344 °C