L0420000
Levodropropizine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2S)-3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
levodropropizine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1
Clé InChI
PTVWPYVOOKLBCG-ZDUSSCGKSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable