H17902
Hydroquinone
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
1,4-benzènediol, 1,4-dihydroxybenzène, HQ
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.81 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 132 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Température d'inflammation spontanée
930 °F
Impuretés
≤0.6% water (Karl Fischer)
Point d'ébullition
285 °C (lit.)
Pf
171-175 °C
172-175 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
Clé InChI
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
329.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
165 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges