ERMBD284
Whole milk powder
ERM®, certified reference material, aflatoxin M1, high level
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
ERMBD284
Autres remarques
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin M1
Matrix Group: Dairy products and eggs
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable