FAP80467
Metals in wheat
reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
Fera Science Ltd
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Catégories apparentées
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Aluminium (Al), Arsenic (As, total), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Mercury (Hg, total), Nickel (Ni), Zinc (Zn)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Trace Elements
Aluminium (Al), Arsenic (As, total), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Mercury (Hg, total), Nickel (Ni), Zinc (Zn)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable