Key Documents
CG50
Sigma-Aldrich
Amberlite CG50
macroreticular
Synonyme(s) :
Amberlite, échangeur de cation faiblement acide, forme hydrogène
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
47101511
Nomenclature NACRES :
NA.56
Forme
macroreticular
Niveau de qualité
Paramètres
≤120 °C
Technique(s)
activity assay: suitable
Matrice
4% cross-linked methacrylate
Activation de la matrice
carboxylic acid
Taille des particules
100-200 mesh (wet)
pH
5-14(effective)
Capacité
10.0 meq/g
3.5 meq/mL
Description générale
Amberlite est une résine d'échange d'ions, plus précisément une résine d'échange de cations macroporeuse et faiblement acide. C'est une matrice en polyacrylique, dont les particules ont un diamètre compris entre 500 et 750 μm.
Application
Amberlite, échangeur de cations faiblement acide, est sous sa forme hydrogène et est utilisé dans la chromatographie de protéines, la chromatographie d'échange d'ions et les matrices d'échange de cations.
Amberlite, échangeur de cations faiblement acide, forme hydrogène, a été utilisé dans la purification de la thiamine à partir d'extraits bruts d'aliments et de la lactoperoxydase bovine.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ji Ho Kim et al.
Biomolecules & therapeutics, 20(2), 214-219 (2012-03-01)
This research was designed to determine what components of Gardenia jasminoides play a major role in inhibiting the enzymes related antidepressant activity of this plant. In our previous research, the ethyl acetate fraction of G. jasminosides fruits inhibited the activities
Impact of some avermectins on lactoperoxidase in bovine milk
Koksal Z, et al.
International journal of food properties, 19(6), 1207-1216 (2016)
Timothy R Goulette et al.
Food chemistry, 302, 125365-125365 (2019-08-24)
Retention of labile vitamins such as thiamine (vitamin B1) in NASA spaceflight foods intended for extended-duration missions is critical for the health of the crew. In this study, the degradation kinetics of thiamine in three NASA spaceflight foods (brown rice
Kinetic parameters of thiamine degradation in NASA spaceflight foods determined by the endpoints method for long-term storage
Goulette TR, et al.
Food Chemistry, 302, 125365-125365 (2020)
Martin Raithel et al.
BMC gastroenterology, 15, 41-41 (2015-04-19)
Patients with gastrointestinal food allergy are characterised by increased production of mast cell derived mediators upon allergen contact and present often with unspecific symptoms. The aim of this study was to evaluate urinary histamine and methylhistamine excretion in patients with