C0682400
Cefatrizine propylene glycol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cefatrizine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S1[C@H]2N(C(=C(C1)CSc4n[nH]nc4)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccc(cc3)O.OC(CO)C
InChI
1S/C18H18N6O5S2.C3H8O2/c19-12(8-1-3-10(25)4-2-8)15(26)21-13-16(27)24-14(18(28)29)9(7-31-17(13)24)6-30-11-5-20-23-22-11;1-3(5)2-4/h1-5,12-13,17,25H,6-7,19H2,(H,21,26)(H,28,29)(H,20,22,23);3-5H,2H2,1H3/t12-,13-,17-;/m1./s1
Clé InChI
CKOIKOHDEYTLFR-PFBPGKLMSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable