BP755
Bezafibrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[4-[2-(4-Chlorobenzamido)ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
bezafibrate
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)
Clé InChI
IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PPARA(5465) , PPARD(5467) , PPARG(5468)
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Actions biochimiques/physiologiques
PPARgamma agonists, including Bezafibrate, have beneficial effects in the suppression of the inflammatory response during RSV infection and therefore might have clinical efficacy in the course of severe RSV-infection.
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable