Key Documents
BCR449
Waste mineral oil (PCB)
BCR®, certified reference material, high level
Synonyme(s) :
Mineralöl
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR449
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1