Principaux documents
BCR290
2,3,3′-Trichlorobiphenyl
BCR®, certified reference material
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H7Cl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.54
Beilstein:
8141481
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1cccc(c1)-c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3/c13-9-4-1-3-8(7-9)10-5-2-6-11(14)12(10)15/h1-7H
Clé InChI
SXHLTVKPNQVZGL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR290
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Effect of sediment contact and uptake mechanisms on accumulation of three chlorinated hydrocarbons in the midge, Chironomus riparius.
D M Fry et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 44(5), 790-797 (1990-05-01)
Hu Cheng et al.
Journal of chromatography. A, 1548, 1-9 (2018-03-21)
Porous materials have great prospective applications for solid-phase microextraction (SPME) technology because of their large specific surface area and pore volume. In this study, a hierarchical porous carbon (HPC) was synthesized by simple hydrothermal reaction and potassium hydroxide (KOH) activation