Key Documents
592587
Sigma-Aldrich
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3NHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
114-118 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
JOFDPSBOUCXJCC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable