BCR270
Triphenylene
BCR®, certified reference material
Synonyme(s) :
9,10-Benzophenanthrene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
438 °C (lit.)
Pf
195-198 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
c1ccc2c(c1)c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C18H12/c1-2-8-14-13(7-1)15-9-3-4-11-17(15)18-12-6-5-10-16(14)18/h1-12H
Clé InChI
SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
BCR270
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3