B8806
2′,7′-Bis(2-carboxyethyl)-5(6)-carboxyfluorescein acetoxymethyl ester
1 mg/mL in DMSO
Synonyme(s) :
BCECF-AM solution, Spiro(isobenzofuran-1(3H),9′-(9H)xanthene)-2′,7′-dipropanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Description
Mixture of six isomeric compounds
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
1 mg/mL in DMSO
Couleur
colorless to yellow
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)OCOC(=O)CCc1cc2c(Oc3cc(OCOC(C)=O)c(CCC(=O)OCOC(C)=O)cc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)OCOC(C)=O)cc1OCOC(C)=O
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
185.0 °F
Point d'éclair (°C)
85 °C