B1143000
Bromazepam
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
7-Bromo-5-(2-pyridyl)-3H-1,4-benzodiaxepin-2(1H)-one
1 249,00 MXP
Disponibilité
Date d'expédition estimée le08 mars 2025
About This Item
1 249,00 MXP
Disponibilité
Date d'expédition estimée le08 mars 2025
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
bromazepam
Fabricant/nom de marque
EDQM
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C(CN=C1C2=CC=CC=N2)NC3=C1C=C(Br)C=C3
InChI
1S/C14H10BrN3O/c15-9-4-5-11-10(7-9)14(17-8-13(19)18-11)12-3-1-2-6-16-12/h1-7H,8H2,(H,18,19)
Clé InChI
VMIYHDSEFNYJSL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA2(2555)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable