Key Documents
919993
Sigma-Aldrich
Chiralyst P406
Umicore
Synonyme(s) :
Trisacetonitrile(η5-2,4-dimethylpentadienyl) ruthenium(II) tetrafluoroborate, [Ru(CH3CN)3(C7H11)]BF4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H20N3BF4Ru
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.19
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
>300 °C
Stockage et stabilité
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Informations légales
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable