91296
Installation kit solariX MS
suitable for mass spectrometry (MS)
Synonyme(s) :
solariX MS Setup Kit
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3