86478
γ-Terpinene
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
gamma-Terpinene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadiene, p-Mentha-1,4-diene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
~0.7 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
n20/D 1.474
Point d'ébullition
182 °C (lit.)
Densité
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)C1=CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
Clé InChI
YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
124.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51.6 °C - closed cup