Key Documents
80822
Supelco
(S)-Naproxen methyl ester
pharmaceutical impurity standard
Synonyme(s) :
Naproxen Impurity E (PhEur), (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid methyl ester, Methyl (αS)-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetate, Methyl (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.29
Numéro Beilstein :
4352971
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Famille d'API
naproxen
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D 72.0 to 84.0°, c = 0.1 in chloroform
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.5% water
Pf
87 °C
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](C(OC)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C15H16O3/c1-10(15(16)18-3)11-4-5-13-9-14(17-2)7-6-12(13)8-11/h4-10H,1-3H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
ZFYFBPCRUQZGJE-JTQLQIEISA-N
Description générale
(S)-Naproxen methyl ester is an ester of the non-steroidal, anti-inflammatory drug, (S)-naproxen
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 77(1-4) (2004)
Enantioselective hydrolysis of racemic naproxen methyl ester by two-step acetone-treated Candida rugosa lipase.
Lee GE, et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 37(3), 293-298 (2001)
Sammy Ferri-Borgogno et al.
Cancers, 12(9) (2020-09-25)
Background & Aims: ARID1A is postulated to be a tumor suppressor gene owing to loss-of-function mutations in human pancreatic ductal adenocarcinomas (PDAC). However, its role in pancreatic pathogenesis is not clear despite recent studies using genetically engineered mouse (GEM) models.