Key Documents
79584
Supelco
2-Ethyl-6-methoxynaphthalene
pharmaceutical impurity standard
Synonyme(s) :
Naproxen impurity J (PhEur), Ethylnerolin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.25
Numéro Beilstein :
1862960
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Famille d'API
naproxen
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.5% water
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCC1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C13H14O/c1-3-10-4-5-12-9-13(14-2)7-6-11(12)8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
Clé InChI
HTNFZFBCAOZBRK-UHFFFAOYSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable