78610
Phenylglyoxylic acid
purum, ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
α-Oxophenylacetic acid, Benzoylformic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (T)
Forme
crystals
Point d'ébullition
84 °C/0.1 mmHg
Pf
62-65 °C (lit.)
63-67 °C
Solubilité
methanol: 0.1 g/mL, clear
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
OC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11)
Clé InChI
FAQJJMHZNSSFSM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable