Key Documents
74208
Supelco
Nonadécanoate de méthyle
analytical standard
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide nonadécanoïque
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)17COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.53
Numéro Beilstein :
1788184
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
37-40 °C (lit.)
37-41 °C
Format
neat
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-2/h3-19H2,1-2H3
Clé InChI
BDXAHSJUDUZLDU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Le nonadécanoate de méthyle peut être utilisé comme étalon interne pour étudier le mécanisme de l'effet antioxydant de l'extrait de ginseng par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrophotométrie par résonance du spin électronique. Le nonadécanoate de méthyle peut également être utilisé comme étalon interne pour évaluer la séparation d'espèces moléculaires de triacylglycérols par chromatographie liquide haute performance en mode ion d'argent.
Le nonadécanoate de méthyle peut être utilisé comme étalon interne pour étudier le mécanisme de l'effet antioxydant de l'extrait de ginseng par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrophotométrie par résonance du spin électronique.
Se référer au certificat d'analyse du produit pour en savoir plus sur les techniques instrumentales adaptées. Contacter le Service technique pour obtenir de l'aide.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Irene B Gutiérrez et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 173, 293-304 (2019-02-19)
S-metolachlor (SMOC) and terbuthylazine (TBA) are herbicides that commonly appear as active ingredients (a.i.) in the composition of plant protection products. In a previous work, experimental bioassays were performed using those chemicals to find suitable molecular biomarkers to assess its
Separation of molecular species of triacylglycerols by high-performance liquid chromatography with a silver ion column
Christie.W.W
Journal of Chromatography A, 454, 273-284 (1988)
Ginseng extract scavenges hydroxyl radical and protects unsaturated fatty acids from decomposition caused by iron-mediated lipid peroxidation
Zhang D, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 20(1), 145-150 (1996)
Hala Aswad et al.
Diabetologia, 57(10), 2155-2164 (2014-07-31)
Exosomes released from cells can transfer both functional proteins and RNAs between cells. In this study we tested the hypothesis that muscle cells might transmit specific signals during lipid-induced insulin resistance through the exosomal route. Exosomes were collected from quadriceps
Protocoles
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1