Principaux documents
02193
Supelco
Monononadecanoin
analytical standard
Synonyme(s) :
Glyceryl monononadecanoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H44O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.58
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO.CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CO)CO
InChI
1S/2C22H44O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(25)26-20-21(24)19-23;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(25)26-21(19-23)20-24/h2*21,23-24H,2-20H2,1H3
Clé InChI
SNBRFGSCPLJOMA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Monononadecanoin may be used as a reference standard for the separation and isolation of neutral lipid from a lipid mixture into individual class, in high yield and purity, by using bonded phase columns.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Rapid separation of lipid classes in high yield and purity using bonded phase columns.
Kaluzny M A, et al.
Journal of Lipid Research, 26(1), 135-140 (1985)