Principaux documents
73875
Supelco
Oxybenzone-(phenyl-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)phenyl-2,3,4,5,6-d5-methanone, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-(phenyl-d5)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14D5H7O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Pureté
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CC=C(OC)C=C1O)C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
DXGLGDHPHMLXJC-VIQYUKPQSA-N
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable