70169
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≤6% loss on drying, suitable for biotechnology and microbiology
Synonyme(s) :
Peptone from casein, Peptone from casein, pancreatic digest
About This Item
Produits recommandés
product name
Peptone from casein, pancreatic digest, Pancreatic digest of casein, suitable for microbiology
Source biologique
bovine milk
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
total nitrogen (N), ≥12%
Résidus de calcination
≤10%
Perte
≤6% loss on drying
pH
6.8±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilité
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
Application(s)
food and beverages
microbiology
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.