66930
N-Méthyle-D-glucamine
ReagentPlus®, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
1-Désoxy-1-(méthylamino)-D-glucitol, Méglumine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −16.5±0.5°, c = 2% in H2O
Température d'inflammation spontanée
~662 °F
Pf
126-131 °C
129-131.5 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
Clé InChI
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Description générale
Application
- An ion exchange resin due to its high affinity and selectivity for specific ions
- A buffering agent to remove boron from an aqueous solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable