90928
N-Ethyl-D-glucamine
≥98.0%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0%
Forme
powder
Activité optique
[α]/D −17.0±2.0°, c = 1% in H2O
Pf
136-142 °C
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear to almost clear, colorless to very faintly yellow
Chaîne SMILES
CCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c1-2-9-3-5(11)7(13)8(14)6(12)4-10/h5-14H,2-4H2,1H3/t5-,6+,7+,8+/m0/s1
Clé InChI
IKXCHOUDIPZROZ-LXGUWJNJSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable