66490
Methylcyclopentane
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
232.8 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
624 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
8.35 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.409 (lit.)
n20/D 1.410
Point d'ébullition
72 °C (lit.)
Pf
−142 °C (lit.)
Densité
0.748 g/mL at 20 °C
0.749 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CC1CCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17 °C