63954
Ethyl acetoacetate
analytical standard
Synonyme(s) :
Ester acétoacétique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.48 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 28.5 °C)
Pureté
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
580 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
9.5 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤1.0% water
Indice de réfraction
n/D 1.418-1.420
Point d'ébullition
181 °C (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 130 g/L at 20 °C
Densité
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- As a diluent for improving cold flow properties of biodiesel from waste cooking oil.
- As an additive for activating Fe3O4 nanoparticles for efficient catalytic oxidation of aldehydes to carboxylic acids.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
164.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73.5 °C - closed cup