51949
Azoxystrobin-(cyanophenoxy-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Azoxystrobin-d4
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(OC)/C(C1=C(OC2=NC=NC(OC3=C(C#N)C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=C2)C=CC=C1)=C/OC
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable