39246
Acetamiprid-d3
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(E)-N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N′-cyano-N-(methyl-d3)acetamidine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥99.0 atom % D
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
Format
neat
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])N(Cc1ccc(Cl)nc1)\C(C)=N\C#N
InChI
1S/C10H11ClN4/c1-8(14-7-12)15(2)6-9-3-4-10(11)13-5-9/h3-5H,6H2,1-2H3/b14-8+/i2D3
Clé InChI
WCXDHFDTOYPNIE-WZAFYLDHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
see also 46451
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.