45641
Propham
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
IPC
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)OC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-8(2)13-10(12)11-9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
VXPLXMJHHKHSOA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Protocoles
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon