45466
Dodin
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1-Dodecyl-guanidiniumacetat
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(O)=O.CCCCCCCCCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C13H29N3.C2H4O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13(14)15;1-2(3)4/h2-12H2,1H3,(H4,14,15,16);1H3,(H,3,4)
Clé InChI
YIKWKLYQRFRGPM-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves