Principaux documents
45314
Supelco
Thiofanox
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H18N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
CNC(ON=C(C(C)(C)C)CSC)=O
InChI
1S/C9H18N2O2S/c1-9(2,3)7(6-14-5)11-8(12)13-10-4/h10H,6H2,1-5H3/b11-7+
Clé InChI
AGBTZYDUBVIKEZ-YRNVUSSQSA-N
Catégories apparentées
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Anticholinesterase effects of carbamate insecticide thiofanox and its metabolites in rats.
B H Chin et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 28(6), 1327-1330 (1980-11-01)
Metabolism of carbamate insecticide thiofanox in rats.
B H Chin et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 28(6), 1085-1090 (1980-11-01)