Principaux documents
41163
Supelco
Damascénone
analytical standard
Synonyme(s) :
β-Damascénone, 1-(2,6,6-Triméthylcyclohexa-1,3-dién-1-yl)-2-butèn-1-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.350-1.380 (lit.)
n20/D 1.510-1.515
Densité
0.800-0.830 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Application
<ul>
<li><strong>Improving Wine Aroma:</strong> Research on enhancing the flavor quality of Laiyang pear wine demonstrated the use of damascenone, which involved sorbitol-utilizing yeasts and co-fermentation strategies to optimize the sensory characteristics of the wine (Deng et al., 2024).</li>
<li><strong>Enhancement of Chinese Baijiu Brewing:</strong> Damascenone′s regulated effects were explored in the context of solid-state fortified Jiuqu and liquid-state fortified agents, enhancing the traditional brewing process of Chinese Baijiu, a significant aspect of cultural heritage and modern beverage technology (Wang et al., 2024).</li>
</ul>
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3