32824
Fluazifop
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-[4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propionic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12F3NO4/c1-9(14(20)21)22-11-3-5-12(6-4-11)23-13-7-2-10(8-19-13)15(16,17)18/h2-9H,1H3,(H,20,21)
Clé InChI
YUVKUEAFAVKILW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Rainwater samples by solid-phase extraction (SPE) and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Vegetables by acetonitrile-based QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction followed by LC-MS/MS.
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable