32543
Oxfendazole-d3
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(5-Benzenesulfinyl-1H-benzoimidazol-2-yl)carbamic acid methyl-d3 ester, Fenbendazole sulfoxide-d3, Methyl-d3 5-(phenylsulfinyl)benzimidazole-2-carbamate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)/i1D3
Clé InChI
BEZZFPOZAYTVHN-FIBGUPNXSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3