Principaux documents
32249-M
Sigma-Aldrich
Toluène
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.7% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.14
Beilstein:
635760
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
eCl@ss :
39011102
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥99.7% (GC)
Application(s):
microbiology
pb:
110-111 °C (lit.)
Pression de vapeur:
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
3.2 (vs air)
Pression de vapeur
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99.7% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
997 °F
Limite d'explosivité
7 %
Impuretés
≤0.0001% thiophene
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% free alkali (as NaOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.003% S-compounds (as S)
≤0.02% water (Karl Fischer)
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.496-1.498
pb
110-111 °C (lit.)
Pf
-93 °C (lit.)
Densité
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 ppm
Ba: ≤0.1 ppm
Bi: ≤0.1 ppm
Ca: ≤0.5 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
K: ≤0.5 ppm
Li: ≤0.1 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Mo: ≤0.1 ppm
Na: ≤0.5 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.1 ppm
Sr: ≤0.1 ppm
Zn: ≤0.1 ppm
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1
Application(s)
microbiology
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le toluène, analogue du benzène, est fréquemment utilisé comme solvant organique. Sa biodégradation anaérobie en CO2 par la bactérie dénitrifiante Thauera aromatica a été signalée. Il forme un composé moléculaire syndiotactique à base de polystyrène-toluène. La structure cristalline de ce composé moléculaire a été investiguée par des études de diffraction des rayons X.
Application
Le toluène peut être utilisé comme solvant pour la préparation d'oligomères en étoile à 4 bras à base de polylactide (PLA). Il a été utilisé pour l'activation des lames de verre dans le système d'essai in vitro pour le diagnostic des allergies.
Autres remarques
Pour l′Allemagne uniquement : unversteuert
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup
Barbara I Fall et al.
Analytical chemistry, 75(3), 556-562 (2003-02-15)
The described in vitro test system for allergy diagnosis is based on microscope glass slides activated with (3-glycidyloxypropyl)trimethoxysilane. Allergen solutions are immobilized as small droplets (approximately 10 nL) on the activated glass slides with a piezoelectric arrayer. In contrast to
T Biegert et al.
European journal of biochemistry, 238(3), 661-668 (1996-06-15)
Toluene is degraded anoxically to CO2 by the denitrifying bacterium Thauera aromatica. Toluene first becomes oxidized to benzoyl-CoA by O2-independent reactions. Benzoyl-CoA is then reduced to non-aromatic products by benzoyl-CoA reductase. We set out to study the reactions employed for
V Melissinaki et al.
Biofabrication, 3(4), 045005-045005 (2011-09-21)
This study reports on the production of high-resolution 3D structures of polylactide-based materials via multi-photon polymerization and explores their use as neural tissue engineering scaffolds. To achieve this, a liquid polylactide resin was synthesized in house and rendered photocurable via
A Pseudomonas thrives in high concentrations of toluene.
Inoue A and Horikoshi K.
Nature, 338, 264-266 (1989)