30620-M
Hydroxyde de sodium
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., K ≤0.02%, ≥98%, pellets
Synonyme(s) :
"Soude caustique"
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Pureté
≥98%
Forme
pellets
Technique(s)
titration: suitable
Impuretés
≤0.0003% total nitrogen (N)
≤0.002% heavy metals (as Ag)
≤1.0% Na2CO3
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
Pf
318 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
Densité
2.13 g/cm3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
silicate (as SiO2): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤30 ppm
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤5 ppm
Hg: ≤0.05 ppm
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
It may be used in the synthesis of following compounds:
- alkylaryl amidosulfobetaines
- (3 -[4-teroctylphenoxyethoxyethoxyethyl] dimethylammonio propane sulfonate (XOSB)
- trisulfobetaines (TriSBn)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable