29231
Chloramphenicol Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
molds
yeasts
Application
Antibiotic Supplement recommended for selective isolation of yeasts and molds.
Conditionnement
package with 5 vials
Composants
(A vial is sufficient for 500 mL of medium)
Chloramphenicol 50 mg
Chloramphenicol 50 mg
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges