Key Documents
234079
Sigma-Aldrich
Erythrosin yellowish blend
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
powder or crystals
Niveau de qualité
Composition
Eosin Y, 10%
Erythrosin B, 90%
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, clear, red
λmax
525 nm
Amax
≥0.12 at 303-309 nm
≥0.25 at 255-261 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable