Principaux documents
8.14363
Sigma-Aldrich
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, Benzyldimethylmyristylammonium chloride
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
287-089-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
>250 °C (Dust)
pH
5-8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
73 °C
Température de transition
flash point >100 °C
Solubilité
250 g/L
Masse volumique apparente
350 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C