Principaux documents
04930
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-m-toluidine
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
3-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-3-aminotoluene, N-Ethyl-3-methylaniline
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4NHC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.21
Numéro Beilstein :
742170
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.546 (lit.)
n20/D 1.546
Point d'ébullition
221 °C (lit.)
Densité
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CCNc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-3-10-9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3
Clé InChI
GUYMMHOQXYZMJQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Direct 18F-Fluorosulfurylation of Phenols and Amines Using an FSO2+ Transfer Agent Generated In Situ: Reports the synthesis process involving N-ethyl-m-toluidine as a reagent in the preparation of the title compound for fluorosulfurylation applications (MP Kim, H Cho, S Kayal, MH Jeon, JK Seo, 2023).
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup