Key Documents
ENDOGLUS-RO
Roche
Endoprotéinase Glu-C de qualité séquençage
from Staphylococcus aureus V8
Synonyme(s) :
protéase
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Code UNSPSC :
12352204
Source biologique
Staphylococcus aureus (V8)
Forme
lyophilized (salt-free)
lyophilized
Activité spécifique
≥15 units/mg protein
Poids mol.
Mr 27 kDa
Conditionnement
pkg of 3 × 50 μg (11047817001)
pkg of 50 μg (11420399001)
Fabricant/nom de marque
Roche
pH optimal
4.0-7.8
Température de stockage
2-8°C
Description générale
L′endoprotéinase Glu-C de qualité séquençage est une sérine protéase isolée de Staphylococcus aureus V8 sous forme de protéase hautement purifiée et spécifique. Les inhibiteurs de l′endoprotéinase Glu-C sont le DFP, l′α2-macroglobuline et la TLCK.
Spécificité
Sérine protéase qui hydrolyse de façon très spécifique les liaisons peptidiques du côté carboxylique de Glu (dans le tampon de bicarbonate d′ammonium, pH 7,8, ou d′acétate d′ammonium, pH 4,0), ou de Glu et Asp (dans un tampon phosphate, pH 7,8). La spécificité de l′endoprotéinase Glu-C de qualité séquençage est vérifiée en utilisant la chaîne B oxydée d′insuline (insuline Box) comme substrat. Des concentrations élevées d′endoprotéinase Glu-C de qualité séquençage (1 partie d′enzyme pour 10 parties d′insuline Box, au poids) sont incubées pour détecter toute trace d′impuretés comme les protéases contaminantes.
Inactivation à la chaleur : La réaction de la majorité des protéases de qualité séquençage est arrêtée en faisant bouillir pendant 5 minutes.
Application
L′endoprotéinase Glu-C de qualité séquençage est utilisée pour les analyses de structure et de séquence des protéines.
Caractéristiques et avantages
Absence d′impuretés pouvant interférer avec la séparation des peptides par CLHP en phase inverse.
Notes préparatoires
Concentration de travail : 1/100 à 1/20 (p/p)
Avec une quantité minimale de 1 à 5 μg d′insuline Box, des niveaux suffisants peuvent être détectés à l′aide de la colonne Aquapore RUP 300, 4,6 x 100 nm, 7 μm.
Solution de travail : Le solvant recommandé est l′eau bidistillée.
Des solvants autres que l′eau n′ont pas été testés ; Roche recommande l′utilisation de 50 mM HEPES, pH 7,8.
Conditions de stockage (solution de travail) : +2 à +8 °C pendant 1 à 2 jours
Stabilité : Entre +2 et +8 °C dans la plage spécifiée pendant 12 mois ; conserver au sec.
Reconstitution
L′endoprotéinase Glu-C de qualité séquençage lyophilisée est reconstituée dans de l′eau bidistillée. Pour éviter l′autolyse, la température d′incubation ne doit pas dépasser 25 °C.
Autres remarques
Pour la recherche en sciences de la vie uniquement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Chen Li et al.
mAbs, 5(4), 565-575 (2013-06-12)
In developing biosimilar or biobetter products, comparability to the reference product is required to claim similar integrity or intended purpose. In this work, an anti-CD20 monoclonal antibody developed using RNA interference to decrease core fucosylation (RNAi-mediated) was comprehensively characterized by
Daniel Kolarich et al.
Nature protocols, 7(7), 1285-1298 (2012-06-09)
The comprehensive analysis of protein glycosylation is a major requirement for understanding glycoprotein function in biological systems, and is a prerequisite for producing recombinant glycoprotein therapeutics. This protocol describes workflows for the characterization of glycopeptides and their site-specific heterogeneity, showing