Key Documents
10814407001
Roche
Peroxydase (POD)
EIA grade, from horseradish
Synonyme(s) :
POD
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Code UNSPSC :
12352204
Source biologique
horseradish
Niveau de qualité
Pureté
90% (HPLC)
Forme
lyophilized (salt-free)
Activité spécifique
~225 U/mg lyophilizate, 25 °C (Guaiacol, H2O2)
Conditionnement
pkg of 100 mg
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
10 g/L
Technique(s)
activity assay: suitable
Couleur
red to brown
pH optimal
6.0-6.5
Solubilité
water: soluble at 68 °F
Adéquation
suitable for molecular biology
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
detection
life science and biopharma
Activité étrangère
ATPase <0.00100%, none detected
AcP <0.00100%
Catalase <0.700%
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Description générale
Donneur : peroxyde d'hydrogène oxydoréductase
La peroxydase peut être couplée à d'autres protéines par l'intermédiaire de ses groupes aminés ou de sa partie glucidique. La solution reconstituée peut être utilisée directement pour la conjugaison, sans dialyse préalable.
Application
La peroxydase (POD) a été utilisée dans les essais enzymatiques de la spermine oxydase.
Séquence
Substances bloquantes
Les préparations ne contiennent pas de substances qui bloquent les groupes aminés, mais par rapport aux autres enzymes, la peroxydase (POD) ne présente que 2 à 3 groupes aminés, qui ne sont pas accessibles ; même après dialyse prolongée de la POD, le nombre de groupes NH2 par mole ne change pas.
POD
La POD contient 1 molécule de protohème IX comme groupe prosthétique et 2 molécules de Ca2+.
La POD existe en > 10 formes isoenzymatiques (certaines sources estiment environ 40 isoenzymes).
Teneur en glucides
12 à 14,5 mg/100 mg de Iyophilisat
Groupes aminés libres
Groupes aminés libres : 2 à 3 moles par mol d'enzyme
Notes préparatoires
Activateur : Ammoniac, pyridine, imidazole, tous à pH >7 ; détergents
Concentration de travail : Le ratio de travail recommandé pour une utilisation immédiate dans les procédures de couplage est 2 mg POD pour 4 mg lgG (ratio molaire POD:IgG = 2:1).
Activité spécifique : environ 225 U/mg de lyophilisat (+25 °C, gaïacol, H2O2) ; environ 1 000 U/mg de lyophilisat (+25 °C, ABTS, H2O2, pH 5,0) ; environ 3 500 U/mg de lyophilisat (+25 °C, tétraméthylbenzidine, H2O2)
Groupes aminés : 2 à 3 moles par mole d'enzyme
Glucides : 12,0 - 14,5 % (p/p)
Isoenzymes : ≥90 % isoenzyme C (HPLC)
Pureté : un seul pic chromatographique (HPLC)
Degré de pureté : 3,0 - 3,5 (A403/A275)
Stockage et stabilité
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Andrew C Goodwin et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 720, 173-181 (2011-02-15)
Spermine oxidase (SMO), the most recently characterized polyamine metabolic enzyme, catalyzes the direct back-conversion of spermine to spermidine in an FAD-dependent reaction that also yields the byproducts hydrogen peroxide (H(2)O(2)) and 3-aminopropanal. These metabolites, particularly H(2)O(2), have been implicated in
Articles
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.