Key Documents
ZLXLKITUV57
Milli-Q
Kit UV pour boucle de distribution
For Milli-Q® HX 7000 SD series water purification systems
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Conditionnement
pkg of 1 unit
Consommation électrique
57 W
Compatibilité
for use with Milli-Q® HX
Description générale
Le Kit UV pour boucle de distribution avec une consommation d'énergie de 57 W est à utiliser avec les systèmes de purification d'eau de la série Milli-Q® HX 7000 SD.
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : rayonnement UV
  • Applications : analyses de laboratoire classiques
  • Usage prévu : purification de l'eau
  • Mode d'empoi : ce dispositif fournit une eau traitée par une lampe UV bactéricide. Consulter la section Utilisation du système dans le guide d'utilisation de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany