Key Documents
ZLXL00P20
Milli-Q
Boucle de 20 m de tuyau de 10x16 avec inters
For addition of single remote Point Of Delivery (POD) on the water distribution loop
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
Nomenclature NACRES :
JA.13
Conditionnement
pkg of 1 unit
Longueur
20 m , Tube
Compatibilité
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Description générale
Cette option avec boucle de 20 m fournit un point de distribution (POD) déporté unique sur la boucle de distribution d'eau.
Ce kit contient 20 mètres de tuyau de 10 x 16 mm ainsi que les pièces nécessaires pour un seul point de distribution. Le point de distribution peut servir à alimenter en eau un analyseur ou un autre appareil.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany