Key Documents
TANKPECKT
Milli-Q
Kit de raccordement pour cuve
Connector for external 30 L pure water storage reservoir
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
Nomenclature NACRES :
JA.13
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with RiOs-DI® Clinical
for use with RiOs
Description générale
Le Kit de raccordement pour cuve permet de raccorder une cuve de stockage de 30 l au système de purification d'eau.
À utiliser avec les systèmes de purification d'eau RiOs, RiOs-DI® Clinical et Direct-Q®.
Application
Connecteur externe pour cuve de stockage de 30 litres.
Informations légales
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany