Key Documents
VPMG201NB1
Millipore
Viresolve® Pro Device
Parvovirus removal filter, Magnus 2.1 format, filtration area 0.51 m²
Synonyme(s) :
Viresolve® Pro Device Magnus 2.1
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone gasket
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® Filter
Fabricant/nom de marque
Viresolve®
Paramètres
60 psig max. inlet pressure
dilution
(Large volume processing)
Hauteur
4.42 cm (1.74 in.)
Longueur
34.29 cm (13.50 in.)
Largeur
20.96 cm (8.25 in.)
device size
2.1 in.
Surface de filtration
0.51 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Raccords
1.5 in. sanitary TC inlet/outlet fitting(s) (Disposable)
3/4 in. sanitary TC vent fitting for port (disposable)
Description générale
La solution Viresolve® Pro offre une matrice complète et souple pour la clairance virale lors de la bioproduction de protéines recombinantes et d'anticorps monoclonaux (mAb). Cette solution de clairance virale éprouvée offre les niveaux les plus élevés d'assurance de rétention et de productivité sur un large éventail de caractéristiques de flux d'alimentation.
Les appareils Viresolve Pro Magnus sont généralement utilisés pour la filtration de volumes de protéines issus de lots de taille moyenne à grande. Le Viresolve® Pro Modus 2.1 possède une surface de filtration de 0,51 m2 et est principalement utilisé dans le traitement des grands volumes.
Caractéristiques et avantages
  • Fabrication à grande échelle
  • Deux formats de taille différents
  • Joints intégrés
  • Possibilité d'empiler les unités sur le support Viresolve® Pro/Pro+ Magnus (jusqu'à 7 unités)
  • Repères d'alignement sur chaque unité pour limiter les erreurs durant l'installation
  • Circuit de fluide à usage unique entièrement jetable
  • Appareils testés à 100 % par diffusion air/eau et test de gaz binaires
  • Modèles Shield / Shield H testés à 100 % contre les aérosols
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui adhère aux Bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : parvovirus
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Application : purification des protéines
  • Usage prévu : clairance virale
  • Mode d'emploi : se reporter au guide de l'utilisateur fourni avec ce produit.
  • Stockage : à conserver à température ambiante.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec un ensemble de matériaux qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Remarque sur l'analyse
COT/conductivité
Après rinçage contrôlé avec 50 l/m² d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT inférieure à 500 ppb conformément au chapitre <64> de l'USP et une conductivité inférieure à 1,3 µS/cm conformément au chapitre <64> de l'USP.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
EMD Millipore Corporation certifie que ce produit est conforme à la directive européenne 97/23/CE du 29 mai 1997 concernant les équipements sous pression. Ce produit relève de l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression. Il a été conçu et fabriqué dans le respect des règles de l'art afin de garantir une parfaite sécurité d'utilisation. Conformément à l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression, ce produit ne porte pas le marquage CE.