Principaux documents
SLFGN25VS
Millipore
Aiguille évent Millex (stérile)
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, PTFE membrane, hydrophobic, medical device
Synonyme(s) :
Millex-25 0.2 µm Hydrophobic Vent Filter Unit
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
PTFE membrane
PVC housing
stainless steel needle
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
CE compliant
hydrophobic
medical device
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
2 bar max. inlet pressure (29 psi)
45 °C max. temp.
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
4 cm2
housing diam.
28 mm
inlet to outlet H
61 mm , including needle
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet
outlet needle
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'aiguille évent Millex (stérile) est un dispositif médical conçu pour servir de filtre évent pour les gaz et pour les applications de mise à l'évent des dispositifs médicaux et des préparations officinales.
Application
Évent stérile de fioles ou de flacons jusqu'à2 litres.
Caractéristiques et avantages
  • À usage unique, apyrogène et non toxique
  • Consiste en un filtre membrane Fluoropore™ hydrophobe de 0,2 µm scellé dans un support en poly(chlorure de vinyle) (PVC)
  • Les solutions aqueuses sont bloquées et ne sont pas filtrées du fait de la membrane hydrophobe du dispositif
  • Compatible avec la plupart des solutions gazeuses
  • Porte le marquage CE
Autres remarques
Les dispositifs sont destinés à un usage médical et/ou professionnel en laboratoire uniquement.
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany